Learn More
Technical Service Consultants™ Aiguille d’inoculation stérile
Utilisez l’aiguille d’inoculation stérileTechnical Service Consultants™ jetables pour gagner du temps par rapport à la stérilisation à la chaleur des aiguilles réutilisables.L’aiguille est parfaite pour compter ou isoler les agents pathogènes des cultures mixtes lourdes.
Marque: Technical Service Consultants™ TS/3-C
Description
- Pointe conique pour une meilleure sécurité des microbilles
- Transfert sûr et sécurisé des cultures du congélateur à la plaque de culture
- Élimine le besoin d’équilibrer les microbilles avec l’anse d’inoculation
Spécification
Oui | |
Stérile | |
Anse d’inoculation | |
1 000/paquet |
Polystyrène | |
Blanc | |
Usage général en laboratoire uniquement | |
Usage général en laboratoire uniquement |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Technical Service Consultants™ Aiguille d’inoculation stérile > Couleur : Blanc
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu