Learn More
Technical Service Consultants™ Aiguille d’inoculation stérile
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Pointe conique pour une meilleure sécurité des microbilles
- Transfert sûr et sécurisé des cultures du congélateur à la plaque de culture
- Élimine le besoin d’équilibrer les microbilles avec l’anse d’inoculation
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Usage général en laboratoire uniquement |
| Quantité | 1 000/paquet |
| À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire uniquement |