Learn More
WLD Tec™ Anse d’inoculation stérile
40.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Jetable | Oui |
Type de produit | Anse d’inoculation |
À utiliser avec (équipement) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Inside | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10679462
|
WLD Tec™
6.000.373 |
3 mm |
40.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10037821
|
WLD Tec™
6.000.375 |
5 mm |
40.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Acier inoxydable | |
Oui | |
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire | |
Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
Stérile | |
Anse d’inoculation | |
10/sachet. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WLD Tec™ Anse d’inoculation stérile