Learn More
WLD Tec™ Anse d’inoculation stérile
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
3 mm
5 mm
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Diameter (Metric) Inside | 3 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Stérilité | Stérile |
| Type de produit | Anse d’inoculation |
| À utiliser avec (équipement) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |
| Quantité | 10/sachet. |
| À utiliser avec (application) | Usage destiné à la recherche et au travail en laboratoire |