Learn More
Poulten Graf™ Pipette sérologique en verre stérile
Graduated serological pipettes
187.25€
Spécification
Matériau | Glass |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Graduée | Yes |
Quantité | 500/Pk. |
Type | Serological Pipette |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12324448
|
Poulten Graf™
D805/PS |
1 mL | 230 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Pipette sérologique en verre• Usage unique
• Verre borosilicaté inerte résitant aux produits chimiques
• Pipette en verre borosilicaté Volac™ hautement résistant aux produits chimiques et aux températures élevées. Moulage d'une seule pièce, graduations noires pour une lisibilité optimale
• Pipette stérile, cotonnée, emballage multiple
• Pipette
Spécification
Glass | |
Yes | |
Serological Pipette |
Sterile | |
500/Pk. | |
Single-use |