Learn More
Poulten Graf™ Pipette sérologique en verre stérile
Graduated serological pipettes
Marque: Poulten Graf™ D805/PS
Informations supplémentaires : Poids : 0.02300kg
Description
Graduated glass pipettesSpécification
Glass | |
Yes | |
500/Pk. | |
230 mm | |
Single-use |
Sterile | |
0.1 mL | |
1 mL | |
Serological Pipette |