Learn More
Texwipe™ Système stérile de collecte et de transport à sec
Code produit. 16517349 Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Matériau de la pointe:
Coton
Polyester
Longueur (métrique) de la tête:
17mm
18,2mm
Largeur (métrique) de la tête:
4,6mm
7 mm
Conditionnement:
1 pièce
500 pièces
Code produit. 16517349
Marque: Texwipe™ STX705PT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Unités stériles prêtes à l’emploi pour la collecte et le transport d’échantillons bactériologiques.
Conçu pour préserver l’intégrité du prélèvement d’échantillons et du transport d’échantillons vers le laboratoire.
  • Fabriqué à partir de 100 % de coton filé de qualité USP ou 100 % de polyester filé de qualité USP
  • Les écouvillons sont solidement fixés à un arbre en polystyrène flexible par un adhésif aqueux
  • 155Les écouvillons de 6,1 po de long permettent d’accéder aux sites d’échantillonnage difficiles à atteindre
  • Le bouchon moulé en PEBD de qualité médicale maintient fermement la poignée à des fins de sécurité et de stérilité lors de l’échantillonnage
  • Le joint inviolable assure la stérilité au point d’utilisation
  • Tube en polypropylène de qualité médicale de 1 mm d’épaisseur, avec fond rond moulé sans soudure
  • Les anneaux du capuchon assurent une étanchéité et une protection contre toute contamination pendant le transport
  • Emballage étiqueté pour une utilisation globale
  • Irradiation aux rayons gamma jusqu’au niveau garanti de stérilité conforme de 10-6 dans le respect des normes ANSI / AAMI / ISO 11137
  • Code du lot et date d’expiration indiqués sur chaque tube
  • Les certificats d’irradiation et de conformité joints à chaque pack confirment que la dose d’irradiation est conforme aux spécifications
Informations sur la commande
1 écouvillon / tube ; 100 tubes / boîte ; 5 boîtes/carton
Spécification
Certifications/Conformité Certificats d’irradiation et de conformité
À utiliser avec (application) Échantillonnage diagnostique, surveillance environnementale, échantillonnage d’ADN, échantillonnage de surface
Couleur de la poignée Blanc
Type de produit Écouvillons de salle blanche
Longueur (impériale) de la tête 0,717 in
Longueur (impériale) de la poignée 5,276 in
Longueur (métrique) de la poignée 134 mm
Longueur (métrique) de la tête 18,2mm
Largeur (impériale) de la tête 0,276 in
Largeur (métrique) de la tête 7 mm
Type d’adhésif Adhésif aqueux
Matériau de la poignée Polystyrène
Matériau de la pointe Coton