Learn More
Contec™ CyChlor stérile
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. La solution Contec™ Sterile CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
Marque: Contec™ SBC500CC
163.58 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps lors de la biodécontamination.
- Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
- Convient aux salles blanches de grades A et B
Spécification
Désinfectant | |
3 to 6 | |
Incolore | |
Salles blanches de grades A et B | |
Fluid | |
Limited-use | |
No | |
5 L |
Liquide | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Clear | |
Récipient bouché | |
À filtre | |
2/Carton |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
231002599 | Certificat de qualité | 22/10/2024 | SBC500CC |
230702510 | Certificat de qualité | 07/01/2024 | SBC500CC |
230602465 | Certificat de qualité | 27/09/2023 | SBC500CC |
221202274 | Certificat de qualité | 19/04/2023 | SBC500CC |
220101956 | Certificat de qualité | 24/11/2022 | SBC500CC |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02