Learn More
Wika Jauges industrielles
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
Marque:  Wika 68046-08
Code produit. 15115764
  • 42.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
  • Accuracy is ±1.5%.
  • Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
  • All connections are 1/4 in. NPT(M).
  • Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Spécification
Spécification
Conformité CE
64 mm
-4°F to +140°F
1/4 in. NPT(M), Lower
Copper
Analogique
Jauge industrielle
2.5 in.
Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens
-20°C to +60°C
6,35 mm NPT(M), inférieur
± 2/1/2 % de la plage
2 bar
Nom du produit
Wika Jauges industrielles > Plage : 0 à 30 psi