Learn More
asecos™ Niveau de stockage acier galvanisé
Niveau de stockage supplémentaire
Marque:  asecos™ 27879
Code produit. 17846536
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • avec Traverses de renfort et tiges de sécurité
Spécification
Spécification
Acier
51.18 in.
51.18 in.
0.79 in.
15.75 in.
30.86 lb.
Storage Level
1300.00 mm
1300.00 mm
20.00 mm
400.00 mm
14 kg
Nom du produit
asecos™ Niveau de stockage acier galvanisé > Weight: 14 kg