Learn More
Brady™ Verrouillage économique en acier
La consignation économique offre la protection des systèmes de consignation à un prix économique, pour une utilisation sur les fusibles ou les boîtiers d’interrupteur. 6 cadenas peuvent être posés.
Marque: Brady™ 236920
Description
- Consignation économique
- La consignation économique offre la protection des systèmes de consignation à un prix économique
- Pour une utilisation sur les fusibles ou les boîtiers d'interrupteur
- 6 Cadenas peuvent être posés
Spécification
Verrouillage économique | |
Rouge | |
OSHA 1910.147 | |
6.81 mm | |
0.394 in. | |
6.81 x 38.51 x 107.95 mm | |
4.25 in. | |
1 de chaque | |
−35° à +177°C | |
1.516 in. |
ECONOMY LOCKOUT- 1.0 in. HASP | |
Acier | |
0.268 in. | |
Economy Lockout | |
10 mm | |
Lockout Tagout | |
109,50 mm | |
-20°F to +350°F | |
1 kg | |
38.51 mm |