Learn More
asecos™ Récipient d'élimination des déchets tôle d'acier laqué
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
Marque:  asecos™ 14873
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 17816466
  • 199.28€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • tôle d'acier laqué
  • avec couvercle basculant
  • capacité : 73,00 Litres
  • dimensions L x P x H (mm) : 400 x 400 x 680
Spécification
Spécification
73 L
Gray
400.00 mm
15.75 in.
Metal
19.3 gal.
680.00 mm
Not Autoclavable
26.77 in.
Replacement Trash Bin