Learn More
Fisherbrand™ Pinces droites en acier inox
Obtenez des résultats maximaux grâce à des pinces de laboratoire pour les réactions chimiques à haute température. Fabriqués en acier inox durable, ces pinces droites en acier inox Clifton™ assurent un contrôle précis de la préhension, du levage, de la rotation et du transfert de matériaux résistants à la chaleur et autres dans un environnement de laboratoire.
6.55€ - 9.70€
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type | Pinces de creuset |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11593492
|
Fisherbrand™
3030 |
150 mm |
6.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11503502
|
Fisherbrand™
3031 |
200 mm |
9.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pinces droites de laboratoire
- Acier inox 304 18/8 non magnétique, finition brillante
- Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire
- Consommables métalliques de laboratoire
- Acier inox 304 le plus fin résistant à la corrosion
- Fournit une résistance à la corrosion qui empêche la contamination du produit
Spécification
Acier | |
Pinces de creuset | |
1 de chaque |