Learn More
Fisherbrand™ Pinces droites en acier inox
Obtenez des résultats maximaux grâce à des pinces de laboratoire pour les réactions chimiques à haute température. Fabriqués en acier inox durable, ces pinces droites en acier inox Clifton™ assurent un contrôle précis de la préhension, du levage, de la rotation et du transfert de matériaux résistants à la chaleur et autres dans un environnement de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05400kg
Description
- Pinces droites de laboratoire
- Acier inoxydable 304 spec 18/8 non magnétique, finition brillante
- Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire
- Consommables métalliques de laboratoire
- Acier inoxydable 304 résistant à la corrosion le plus fin
- Fournit une résistance à la corrosion qui empêche la contamination du produit
Spécification
Pinces de creuset | |
1 de chaque | |
Acier | |
150 mm |