Learn More
Justrite™ Pot à paillasse en acier
88.33€ - 135.00€
Spécification
Matériau Acier
Capacité (métrique) 4 l
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11953629
Afficher les documents
Justrite™
10291
267 mm N/A N/A N/A
11963629
Afficher les documents
Justrite™
10385
114 mm
135.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
Description
  • Bidon de trempage
  • Pour nettoyer et immerger en toute sécurité de petites pièces dans un solvant
  • Conforme aux prescriptions allemandes TÜV/GS et américaines FM/UL/ULC
  • Les pièces à nettoyer sont positionnées sur le tamis pare-flamme
  • Une pression sur la pièce provoque la descente du tamis pare-flamme dans le solvant
  • Après nettoyage, le ressort de rappel repousse le tamis, il suffit ensuite de laisser sécher la pièce
  • L'excès de solvant est récupéré dans le bidon
  • Construction acier laqué jaune
  • Tamis pare-flamme arrêtant la progression des flammes vers l'intérieur du bidon en cas d'incendie
  • En accessoire, corbeille de trempage perforée φ 17cm
  • Bidon trempage
Spécification
Spécification
Acier
4 l
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Justrite™ Pot à paillasse en acier