Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Versatile and efficient glassware washers that can handle a wide range of wide-mouth beakers and general purpose labware.
Marque:  Labconco™ 402001013
Code produit. 17162312
  • 12705.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les laveurs de verrerie Labconco SteamScrubber™ sont conçus pour un lavage efficace et homogène du matériel de laboratoire d’usage général tels que les béchers à col large. Le logiciel CleanWorks OS est accessible via une interface d’écran tactile couleur et permet une surveillance intuitive et claire des charges de lavage – garantissant un nettoyage reproductible, efficace et traçable.
Les modèles SteamScrubber atteignent une température de lavage maximale de 93°°C et sèchent rapidement la verrerie grâce à la technologie de gestion de la chaleur SpeedVent : séchage standard par chambre à air forcé. Les modèles SteamScrubber comprennent des racks standard inférieurs et supérieurs pour accueillir une grande variété de racks et d’inserts, ce qui rend ces rondelles extrêmement polyvalentes pour tous les besoins de lavage.
  • Écran tactile avec logiciel intuitif CleanWorks OS
  • La conception flexible permet l’utilisation de racks à tiges de support standard et avec injecteur
  • La température de lavage maximale 93° C élimine les contaminants difficiles
  • La pompe de lavage avancée optimise la circulation de l’eau jusqu’à 112 gal/min (424 litres/min)
  • Séchage par chambre à air forcé standard grâce à la technologie SpeedVent
  • Chambre et racks en acier inox de type 304 durables
  • Racks supérieurs et inférieurs standard inclus
Spécification
Spécification
Laveur de verrerie SteamScrubber
Acier inoxydable (304)
Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM)
N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées
Volume de la chambre 190,6 litres
Aussi faible que 12,9 l
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE
Racks supérieurs et inférieurs standard
120°F
71°C
49°C
70,6 cm
32,2 à 36,2 in
24,3 in
230 lb
16,5 A
208/230 V
Écran tactile couleur
Laveur de verrerie de laboratoire
120 psi (entrée)
Volume de la chambre 6,73 pieds3
9 programmes avec 1 à 9 cycles au total
Laveur sur pied
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable
120°F
160°F
49°C
27,8 in
27,8 x 24,3 x 32,2 à 36,2 po.
de 81,8 à 91,9 cm
61,7 cm
104,3 kg
230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P
50/60 Hz