Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers that can handle a wide range of wide-mouth beakers and general purpose labware.
11690.00€ - 13785.00€
Spécification
Description | Laveur de verrerie SteamScrubber |
---|---|
Affichage | Écran tactile couleur |
Matériau | Acier inoxydable (304) |
Type de produit | Laveur de verrerie de laboratoire |
Débit | Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Alimentation électrique | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17112312
|
Labconco™
401001010 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sous paillasse |
11690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17122312
|
Labconco™
401001013 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sous paillasse |
12075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17132312
|
Labconco™
401101010 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sous paillasse avec fenêtre |
12760.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17142312
|
Labconco™
401101013 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sous paillasse avec fenêtre |
13145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17152312
|
Labconco™
402001010 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sur pied |
12325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17162312
|
Labconco™
402001013 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sur pied |
12705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17172312
|
Labconco™
402101010 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Laveur sur pied avec fenêtre |
13400.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17182312
|
Labconco™
402101013 |
Laveur de verrerie SteamScrubber | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Laveur sur pied avec fenêtre |
13785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of general purpose labware such as wide-mouth beakers. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning.
SteamScrubber models reach a maximum of 93° C wash temperature and quickly dry glassware with standard forced air chamber drying with SpeedVent heat-management technology. SteamScrubber models include lower and upper standard racks to accommodate a wide variety of racks and inserts making these washers extremely versatile for all washing needs.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of standard and injector spindle racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Advanced wash pump maximizes water circulation up to 112 gal/min (424 liters/min)
- Standard forced air chamber drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks
- Upper and lower Standard Racks included
Spécification
Laveur de verrerie SteamScrubber | |
Acier inoxydable (304) | |
Entrée d’eau chaude de 1,25 GPM (4,7 LPM), entrée d’eau froide de 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
N/A, peut être fourni à partir de sources pressurisées et non pressurisées | |
Volume de la chambre 190,6 litres | |
Aussi faible que 12,9 l | |
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable | |
120°F | |
160°F | |
49°C |
Écran tactile couleur | |
Laveur de verrerie de laboratoire | |
120 psi (entrée) | |
Volume de chambre 6,73 pi.3 | |
9 programmes avec 1 à 9 cycles au total | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Racks supérieurs et inférieurs standard | |
120°F | |
71°C | |
49°C |