Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 ™l au format 384 : Eppendorf Xplorerμ Plus multicanaux
De la recherche fondamentale aux applications cliniques, les pipettes électroniques Eppendorf Xplorer/Xplorer plus offrent simplicité, précision et reproductibilité. Disponibles sous forme de pipettes monocanal, à 8, 12, 16 ou 24 canaux, ainsi que le modèle à écartement réglable des pointes Move It™, pour vos travaux les plus complexes.
3664.60€ - 3767.01€
Spécification
Certifications/Conformité | Certificat spécifique au lot |
---|---|
Pointes compatibles | epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune clair |
Jetable | Usage unique |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30058126
|
Eppendorf
4861000952 |
16 |
3664.60€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30058128
|
Eppendorf
4861000953 |
24 |
3767.01€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Pipette électronique à coussin d’air atteignant de nouveaux niveaux de simplicité, de précision et de reproductibilité
- Manipulation passive via un agitateur multifonctionnel avec logique “Up is up” (aspiration) et “down is down” (distribution) et cadran de sélection pour accéder à tous les modes de pipetage
- Affichage couleur explicite sans sous-menus encombrés et avec angle de vue ergonomique pour une lisibilité optimale dans chaque position
- Pointe conique à ressort dans toutes les pipettes Xplorer et Xplorer plus jusqu’à 1 000 μl qui réduit les forces de fixation et d’éjection des pointes
- Batterie rechargeable puissante pour atteindre jusqu’à 8 heures d’utilisation & Le travail peut se poursuivre pendant la charge via la prise d’alimentation
- Réglage préprogrammé et individuel des conditions externes (p. ex. Hauteur géographique, liquides à haute densité, pointes effilées)
- Parties inférieures autoclavables pour faciliter la décontamination (tous les modèles, y compris Move It™)
- 9 langues d’affichage : chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, italien, japonais, portugais et espagnol
- Uniquement Xplorer plus : Programmation individuelle, réglages du volume fixe, protection par mot de passe, applications supplémentaires, affichage des fréquences d’entretien
- Les pipettes monocanal à étiquette ACT™ et les pointes de pipette epT.I.P.S.™ vous aident à faire un choix éclairé en matière de durabilité
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
Autoclavable | |
Usage unique | |
Pipettes électroniques | |
Pipetage de liquides aqueux | |
19 020 pointes (50 portoirs x 384 pointes) |
epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
Jaune clair | |
Stérile | |
5 à 100 μl | |
Système de coussin d’air | |
0.0416666667 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 ™l au format 384 : Eppendorf Xplorerμ Plus multicanaux