Learn More
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 ™l au format 384 : Eppendorf Xplorerμ Plus multicanaux
De la recherche fondamentale aux applications cliniques, les pipettes électroniques Eppendorf Xplorer/Xplorer plus offrent simplicité, précision et reproductibilité. Disponibles sous forme de pipettes monocanal, à 8, 12, 16 ou 24 canaux, ainsi que le modèle à écartement réglable des pointes Move It™, pour vos travaux les plus complexes.
Marque: Eppendorf 4861000953
3752.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Electronic air-cushion pipette reaching new levels of simplicity, precision and reproducibility
- Intuitive handling via multi-function rocker with 'up is up' (aspiration) and 'down is down' (dispensing) logic and selection dial to access all pipetting mode
- Self-explanatory color display without cluttered submenus and with ergonomic viewing angle for optimal readability in every position
- Spring-loaded tip cone in all Xplorer and Xplorer plus pipettes up to 1,000 μL reduces tip attachment and ejection forces
- Powerful rechargeable battery for up to 8 hours use & work can continue while charging via power socket
- Pre-programmed and individual adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density, elongated tips)
- Autoclavable lower parts for easy decontamination (all models, incl. Move It™)
- 9 display languages: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish
- Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, additional applications, display of service intervals
- ACT™ - labeled single-channel pipettes and epT.I.P.S.™ pipette tips help you make an informed choice when it comes to sustainability
Spécification
Certificat spécifique au lot | |
Autoclavable | |
Usage unique | |
Stérile | |
5 à 100 μl | |
Système de coussin d’air | |
19 020 pointes (50 portoirs x 384 pointes) |
epT.I.P.S.™, epT.I.P.S.™ 384 | |
Jaune clair | |
24 | |
Pipettes électroniques | |
Pipetage de liquides aqueux | |
1 x Xplorer™ plus, 24 canaux, variable, 5 à 100 μl, jaune clair avec 5 x ep Dualfilter T.I.P.S.™, pour usage en PCR et stérile, 5 à 100 μl, 53 mm, jaune, 19 020 pointes (50 portoirs x 384 embouts) | |
0.0416666667 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf Trousse de démarrage de 100 ™l au format 384 : Eppendorf Xplorerμ Plus multicanaux > Nombre de canaux : 24
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu