Learn More
Solution d’amidon, Honeywell Fluka™
Indicateur, 1 % dans H2O
350.78€ - 388.26€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Starch Solution |
---|---|
Densité | 1.005g/mL at 25°C |
Synonyme | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15683580
|
Honeywell-Fluka
319554-100ML |
100 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15693580
|
Honeywell-Fluka
319554-500ML |
500 mL |
388.26€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Starch Solution | |
1.005g/mL at 25°C | |
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’amidon, Honeywell Fluka™