Learn More
Solution d’amidon, Honeywell Fluka™
Code produit. 15683580 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 15683580
Marque: Honeywell-Fluka 319554100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Indicateur, 1 % dans H2O
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch Solution
Densité 1.005g/mL at 25°C
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Quantité 100 mL