Learn More
Amidon, soluble, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10730112
Amidon, soluble, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10730112
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10730112
Marque: Thermo Scientific Acros 424495000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-84-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00082026
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoseAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Starch
Couleur Blanc
Note relative au nom Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre
Point de fusion 256.0°C to 258.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (90°C).
Quantité 500 g
Qualité Réactif ACS
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Résidus après l’allumage 0.4% max.
Sensibilité Passes Test
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0471792 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numéro de lotA0468679 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numéro de lotA0468678 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numéro de lotA0467100 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Numéro de lotA0467099 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2024 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Nom du produit
Amidon, soluble, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >