Learn More
BD Réactifs / ingrédients / additifs de milieux BBL™ / Difco™ : Amidon soluble
Click to view available options
:
Amidon soluble ; 500 g
Description
- Améliore la réponse à la croissance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Additif | Amidon soluble |
| Forme | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Fournit de l’amidon pour l’hydrolyse, la détoxification des sous-produits métaboliques et comme source de carbone |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |