Learn More
Amidon, certifié AR pour l’analyse, soluble, Fisher Chemical
C12H22O11, numéro CAS-9005-25-8, amidon, soluble, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, solution d’amidon, sucre alpha-malt, alpha-maltose, amylodextrine, glcalpha1-4glcalpha, 250 g, CHEBI:18167, blanc, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
115.00€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS 9005-25-8
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Clé InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10677612
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/8000/50
250 g
115.00€
250g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10427270
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/8000/53
500 g
161.00€
500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10447460
Afficher les documents
Fisher Chemical
S/8000/60
1 kg
184.00€
1kg
En stock
Description
C12H22O11, numéro CAS-9005-25-8, amidon, soluble, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose, glcalpha1-4glca, maltose, unii-15sug9ad26, solution d’amidon, sucre alpha-malt, alpha-maltose, amylodextrine, glcalpha1-4glcalpha, 250 g, CHEBI:18167, blanc, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Spécification
Identifiants chimiques
9005-25-8
342.30
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
439341
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
C12H22O11
MFCD00082026,MFCD00132834
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CHEBI:18167
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Blanc
9005-25-8
C12H22O11
alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
342.30
CHEBI:18167
5 to 7
Solide en poudre
MFCD00082026,MFCD00132834
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxane-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
439341
Récipient de poudre en plastique