Learn More
IKA™ Coupeuse en étoile
Marque:  IKA™ 0001443400
209.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10615121
  • 255.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Couteau à lame acier inox
• Couteau acier inox pour broyage de produits fibreux, plantes médicinales, comprimés, cartons, feutres, matière plastique…
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Coupeuse en étoile
Broyage de substances fibreuses et pour les plastiques et les matériaux de faible poids spécifique
Nom du produit
IKA™ Coupeuse en étoile > S’utilise avec : Broyage de substances fibreuses et pour les plastiques et les matériaux de faible poids spécifique