Learn More
Testo™ Tachymètre numérique
Marque: Testo™ 0563 0470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tachymètre phoreflexion/contact• Contact 0,1 à 19999 t/min
• Linéaire 0,02 à 99999 m
• Mesure jusqu'à 35cm de distance
• Tachymètre photoréflexion/contact
• Inclus en mallette avec ruban réfléchissant, cônes (concave + convexe ) et roue circonférence 10cm.
Spécification
Tachymètre | |
Mallette SoftCase, marqueurs réfléchissants, adaptateur, pointe de sonde, roulettes de 0,1 m et 6 po, batteries, mallette de transport et protocole d’étalonnage |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
TST015 TACHYMETRE PHOTO CONTACT
Taille: 2.2 MB
TST015 TACHOMETER PHOTO CONTACT
Taille: 2.2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Testo™ Tachymètre numérique > S’utilise avec : Mesure du régime, des vitesses et des longueurs
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu