Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™ Plus
Identifiez les staphylocoques qui possèdent un clumping factor, la protéine A, et / ou des antigènes de surface caractéristiques des souches de SARM et SASM.
Marque:  Thermo Scientific™ R30950102
Code produit. 11414099
  • 321.63€ / 150 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Oui
Kit de test de Staphylococcus aureus
150 tests/kit
Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex Plus
Staphylocoques
Latex pour épreuve, cartes de réactions jetables, bâtonnets d‘échantillonnage et de mélange jetables
Staphylococcus aureus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6186661 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog NumberR30950102
Numéro de lot6146223 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberR30950102
Numéro de lot6129048 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2024 Catalog NumberR30950102
Numéro de lot6124021 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberR30950102
Numéro de lot3808252 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog NumberR30950102
Nom du produit
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™ Plus > 150 tests/kit