Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier standard permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
Marque: Sampling Systems™ 8600M-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
- Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
- Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
- Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
- Disponible dans une vaste gamme de tailles
Especificaciones
Boîte à nervures | |
34,15 L | |
Division et réduction des échantillons en vrac | |
50 mm |
Acier | |
8 | |
474 x 316 x 228 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido