Learn More
Sampling Systems™ Boîtes à nervures pour séparation d’échantillons en acier standard
Code produit. p-7146956 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Largeur (métrique) de la goulotte:
7 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
Nbre de goulottes:
8
10
12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15819531
Marque: Sampling Systems™ 8600M40
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces séparateurs d’échantillons faciles à utiliser en acier standard permettent de diviser et de réduire les échantillons en vrac.
  • Il suffit de déposer l’échantillon sur le dessus pour séparer l’échantillon en deux
  • Fractionne les gouttes d’échantillon dans les boîtes à nervures situées en dessous
  • Il est recommandé que la largeur des fentes soit 2,5 à 3 fois supérieure au diamètre de la plus grande particule à diviser
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
Spécification
Type de produit Boîte à nervures
Matériau Acier
Capacité (métrique) 12,41 L
Nbre de goulottes 8
À utiliser avec (application) Division et réduction des échantillons en vrac
Dimensions (L x l x H) 165 x 114 x 66 mm
Largeur (métrique) de la goulotte 40 mm