Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne
Utilisez le silice 60 pour les séparations standard. L’adsorbant silice 60 standard pour la chromatographie en colonne est fourni dans une variété de tailles de particules et de tailles de conditionnement.
Marque: Macherey-Nagel™ 815380.5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Taille des pores ∼60 Å
- Volume des pores ∼0,75 ml/g
- Surface spécifique BET ∼500 m2/g ;
- Très poreux
- Acide silicique amorphe sous forme de particules opalescentes dures
- Préparé par précipitation de verre d’eau avec de l’acide sulfurique
Spécification
de 0,04 à 0,063 mm | |
Chromatographie sur colonne | |
5 kg | |
∼500 m2/g | |
Chromatographie sur colonne |
∼60 Å | |
Récipient en plastique | |
Silice | |
Adsorbant standard à base de silice 60 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne > Quantité : 5 kg ; granulométrie : de 0,04 à 0,063mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu