Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS A
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs grâce à cette colonne GC polaire à faible bleeding.
Marque: Thermo Scientific™ 26087-2850
Description
Identifiez les acides organiques avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées tout en évitant les dommages oxydatifs à l’aide de la colonne de GC Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS A.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles- Phase polaire, polyéthylène glycol désactivé vis-à-vis des acides
- Résiste aux dommages oxydatifs et à l’adsorption des acides
- Excellentes formes de pics pour les acides avec un poids moléculaire élevé
- Équivaut aux phases USP G25, G35
- Acides organiques
- Acides gras libres
- Alcools
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Cette colonne stable à faible bleeding offre des résultats cohérents.
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
- Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Recommandés pour :
- Acides
- Acides carboxyliques
- Acides organiques
- Autres utilisations :
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Aldéhydes
- Acétates d’alditol (sucres)
- Huiles essentielles
- Semblable à :
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Spécification
240/250°C | |
0.32 mm | |
G25, G35 | |
1 μm | |
Polaire |
0.32 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS A | |
GC/MS for Organic Acids, GC/MS pour acides gras libres, GC/MS pour les alcools | |
15 m | |
1umthickness; 0.32mm ID; 15m length |