Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité standard avec manille en acier
Les cadenas de sécurité standard Brady™ avec manille en acier sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
103.01€ - 131.00€
Spécification
Type de produit | Cadenas de sécurité |
---|---|
Matériau | Nylon renforcé |
Description | Cadenas de sécurité standard |
Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
Dimensions (L x l) | 38,50 x 86,50 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11781386
|
Brady™
813638 |
Blanc |
131.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15663557
|
Brady™
813638 |
Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
11761386
|
Brady™
813636 |
Marron |
131.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15643557
|
Brady™
813636 |
Marron | N/A | N/A | N/A | |||||
11771386
|
Brady™
813637 |
Violet |
131.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15653557
|
Brady™
813637 |
Violet | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
- Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
- La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
- La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
- Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- Une clé fournie avec chaque verrou
- Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Cadenas de sécurité | |
Cadenas de sécurité standard | |
38,50 x 86,50 mm | |
38 mm | |
6 | |
38,5 mm |
Nylon renforcé | |
6,5 mm | |
86,5 mm | |
Acier | |
6/boîte | |
33 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Cadenas de sécurité standard avec manille en acier