Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité standard avec manille en acier
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Marron
Violet
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
Description
- Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
- Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
- La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
- La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
- Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- Une clé fournie avec chaque verrou
- Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas de sécurité |
| Alternate Part Number | SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BROWN 6/PAC |
| Couleur | Marron |
| Matériau | Nylon renforcé |
| Description | Cadenas de sécurité standard |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,5 mm |
| Dimensions (L x l) | 38,50 x 86,50 mm |
| Hauteur (métrique) | 86,5 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 38 mm |
| Material (Shackle) | Acier |
| Afficher plus |