Learn More
Tenak™ Rack standard pour congélateurs verticaux, boîtes de 130 mm de haut, avec boîtes
Le rack standard s’adapte à n’importe quel congélateur vertical et peut être utilisé avec toutes les cryoboîtes standard.
Marque: Tenak™ TE23328B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires | |
Boîtes (6) | |
6 | |
420 x 140 x 268 mm |
2 x 3 | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
130 mm (Boîte) |