Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extension pour dispositif de transfert de liquides standard
Simplifiez la connectivité des processus et améliorez l’efficacité pour la plupart des opérations de processus en amont et en aval.
217.00€ - 1185.00€
Spécification
Contenu et stockage Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
Consulter d'autres spécifications
Produits 15
Code produit Marque Type de tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de tubulure Prix Quantité et disponibilité  
17850677
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31083.03
12,7 mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
1185.00€
10 pièces
17830617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31079.02
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
710.00€
10 pièces
17820617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31079.03
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
533.00€
10 pièces
17850617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31080.01
6,35mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
281.00€
10 pièces
17840617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31080.02
6,35mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
217.00€
10 pièces
17830677
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31080.03
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
851.00€
10 pièces
17810677
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31081.01
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
585.00€
10 pièces
17860617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31081.02
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
667.00€
10 pièces
17880617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31081.03
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
805.00€
10 pièces
17870617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31082.01
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
610.00€
10 pièces
17840677
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31082.02
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
774.00€
10 pièces
17810617
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
SH31079.01
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
1150.00€
10 pièces
17860677
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31082.03
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
820.00€
10 pièces
17810627
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31083.01
12,7mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
366.00€
10 pièces
17890617
Afficher les documents
Thermo Scientific™
SH31083.02
12,7mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
376.00€
10 pièces
Description
Description
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
  •  Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
Spécification
Spécification
Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit d’extension pour dispositif de transfert de liquides standard