Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’extension pour dispositif de transfert de liquides standard
Code produit. 17820617 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tubulure:
12,7mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
12,7mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
12,7 mm (1/2 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
6,35mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
6,35mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
6,35 mm (1/4 po) de diamètre intérieur, 2,4 mm (3/32 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 1 m (3,25 pi)
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 2,5 m (8,2 pi)
9,52 mm (3/8 po) de diamètre intérieur, 3,2 mm (1/8 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
Taille de la tubulure:
1 m (3,25 pi)
2,5 m (8,2 pi)
5 m (16,4 pi)
Dimensions:
0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po
0,25 po D.I. x paroi de 0,0625 po
0,25 po D.I. x paroi de 0,0938 po
0,375 po D.I. x paroi de 0,125 po
0,5 po D.I. x paroi de 0,125 po
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17820617
Marque: Thermo Scientific™ SH31079.03
Simplifiez la connectivité des processus et améliorez l’efficacité pour la plupart des opérations de processus en amont et en aval.
Les produits d’assemblage de transfert de fluides standard s’interconnectent avec les systèmes BPC standard Labtainer Thermo Scientific, les systèmes BPC Productainer, les bioréacteurs à usage unique, les mélangeurs et les fermenteurs directement dans le local de production afin de fournir un ensemble complet de produits à usage unique et répondre aux besoins de votre installation ou de votre procédé. Conçue pour faciliter de nombreux procédés courants tels que l’échantillonnage, le transfert et le remplissage, cette solution s’adapte à la taille et à la longueur requises du tube, offrant un large choix parmi ces différentes conceptions.
  •  Un seul ensemble de produits stockés réduit le nombre d’unités de stock personnalisées, simplifie le processus de commande et réduit les exigences de stockage des produits
  • Plusieurs sites de fabrication garantissent la sécurité de l’approvisionnement des produits
  • Fabriqué conformément aux BPFa dans des installations propres certifiées ISO 7 pour garantir un haut niveau de qualité
  • Caractérisé à l’aide de méthodes de test ISO, USP, EP et ASTM pour valider les performances
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 0,125 po D.I. x paroi de 0,0625 po
Contenu et stockage Approuvé pour le stockage aux conditions ambiantes (15°C à 30°C).
Type de tubulure 3,2 mm (1/8 po) de diamètre intérieur, 1,6 mm (1/16 po) de paroi, C-Flex 374, 5 m (16,4 pi)
Taille de la tubulure 5 m (16,4 pi)