Learn More
Tampon standard de phosphate, pH 4,002, NIST, Chem-Lab
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
49.00€ - 430.00€
Identifiants chimiques
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5KO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.222 |
Clé InChI | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 23676735 |
Nom IUPAC | potassium ; 2-carboxybenzoate |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11964004
|
Chem Lab
CL03.0602.1000 |
1 L |
49.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11908494
|
Chem Lab
CL03.0602.9010 |
10 L |
430.00€
10L |
Expédition estimée: 11-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
pH = 4,003 à 0 °CpH = 3,99 à 5 °C
pH = 3,998 à 10 °C
pH = 3,999 à 15 °C
pH = 4,002 à 20 °C
pH = 4,008 à 25 °C
pH = 4,015 à 30 °C
pH = 4,035 à 40 °C
pH = 4,060 à 50 °C
pH = 4,091 à 60 °C
pH = 4,126 à 70 °C
pH = 4,164 à 80 °C
Identifiants chimiques
877-24-7 | |
204.222 | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
C8H5KO4 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; 2-carboxybenzoate |
Spécification
Phosphate | |
1.00g/mL | |
C8H5KO4 | |
NIST traceable | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.222 | |
204.23g/mol |
877-24-7 | |
4.002 | |
PE | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; 2-carboxybenzoate | |
23676735 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : 2 à 25°C