Learn More
Tampon standard de phosphate, pH 4,002, NIST, Chem-Lab
Code produit. 11964004
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
pH = 4,003 à 0 °C
pH = 3,99 à 5 °C
pH = 3,998 à 10 °C
pH = 3,999 à 15 °C
pH = 4,002 à 20 °C
pH = 4,008 à 25 °C
pH = 4,015 à 30 °C
pH = 4,035 à 40 °C
pH = 4,060 à 50 °C
pH = 4,091 à 60 °C
pH = 4,126 à 70 °C
pH = 4,164 à 80 °C
Identifiants chimiques
CAS 877-24-7
Formule moléculaire C8H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 204.222
Clé InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 23676735
Nom IUPAC potassium ; 2-carboxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphate
Densité 1.00g/mL
pH 4.002
Quantité 1 L
Conditionnement PE
Traçabilité au NIST NIST traceable
Poids de la formule 204.23g/mol