Learn More
Ohaus™ Poids en acier inox, OIML E2, OH
Poids de conception à corps unique ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances 0IML E2
Marque: Ohaus™ 11117004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Inclut un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement
Spécification
Poids, 100 g, OIML E2, OH | |
Acier inoxydable | |
Satisfait ou dépasse OIML E2 |
Poids OIML E2 | |
100 g |