Learn More
Bochem™ Ciseaux universels en acier inoxydable
Ciseaux universels résistant à la température avec poignée en plastique. Les ciseaux universels en acier inox Bochem™ sont en acier inox résistant et durable.
12.95€ - 21.25€
Spécification
Type de produit | Ciseaux universels |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable, plastique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10525611
|
Bochem™
4151 |
180 mm | Tranchant / rond |
12.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10517892
|
Bochem™
4150 |
200 mm | Tranchant / tranchant |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10060761
|
Bochem™
4154 |
210 mm | Tranchant / tranchant |
14.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En acier inox.
- Poignée en plastique.
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu’à 145°C).
Spécification
Ciseaux universels | |
Acier inoxydable, plastique |