Learn More
Bochem™ Ciseaux universels en acier inoxydable
Ciseaux universels résistant à la température avec poignée en plastique. Les ciseaux universels en acier inox Bochem™ sont en acier inox résistant et durable.
Marque:  Bochem™ 4154
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10060761
  • 14.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Fabrication en acier inox.
  • Manche en plastique.
  • Résistant aux produits chimiques et à la chaleur (jusqu’à 145°C).
Spécification
Spécification
Ciseaux universels
210 mm
Acier inoxydable, plastique
Tranchant / tranchant