Learn More
Bochem™ Forceps pour tissus en acier inoxydable
En acier inox. Les forceps pour tissus en acier inox BOCHEM™ s’appliquent à de nombreuses utilisations en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 1153
Code produit. 10098140
  • 13.35€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En acier inox
  • Pointe ronde
Spécification
Spécification
1/boîte
160 mm
Dents
Forceps, tissu
Acier inoxydable
Forceps
1 x 2
Nom du produit
Bochem™ Forceps pour tissus en acier inoxydable > Longueur : 160mm