Learn More
Hanna Instruments™ Sonde de thermistance en acier inox avec poignée
Obtenez des relevés de température extrêmement précis des produits liquides, gazeux et/ou semi-solides. La sonde de thermistance Hanna Instruments™ en acier inox avec poignée est dotée d’une poignée conçue pour être utilisée avec un thermomètre à thermistance.
Marque:  Hanna Instruments™ HI762L
Code produit. 10546191
  • 171.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cette sonde de thermistance est dotée d’un câble qui s’étend sur 1 m (3,3 pi) entre la poignée et la connexion à l’instrument de mesure. (Des options avec câble de 2 m ou 3 m sont également disponibles.) Avec une construction en acier inox AISI 316 résistante à la corrosion et robuste, cette sonde est capable de mesurer des échantillons jusqu’à 150°C (302°F).
La série HI765 de sondes de thermistance PTC est préétalonnée avec une erreur maximale de ± 0,2°C (± 0,4°F) ; un réétalonnage n’est donc pas nécessaire lorsque les sondes sont interchangées.
  • Sonde en acier inox AISI 316 avec poignée en ABS
  • Applications : options pour air et gaz, air et liquides et semi-solides
  • Thermistance NTC avec temps de réponse de 6 secondes et thermistance PTC préétalonnée avec temps de réponse de 8 secondes
Spécification
Spécification
Température de l’air et du liquide
8,1 in
1 m
100mm
6 s
NTC
Sonde de thermistance
-50°C
Non
±0,2°C
3,3 ft
3,9 in
205mm
Sonde en acier inox AISI 316, Poignée ABS
HI 762
0,2kg
150°C
-50°C à +150°C
Thermomètre à thermistance