Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox
Construit avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.025.222-051
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11749259
  • 110.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en acier inox
  • Soudure douce
  • Résistant à la chaleur
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Spécification
Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C
800 μm
50 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Acier inoxydable
Acier inoxydable
800 μm
Intérieure : 25 mm