Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox
Click to view available options
Porosité:
63 μm
1 mm
150 μm
200 μm
250 μm
400 μm
500 μm
800 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure douce
- Résistant à la chaleur
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Spécification
| Description | Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C |
| Porosité | 63 μm |
| Certifications/Conformité | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
| Hauteur (métrique) | Intérieure : 25 mm |
| Standard U.S. | No. 230 |
| Diamètre (métrique) externe | 50 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Screen Size | 230 Mesh |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
| Sieve Number | 230 |