Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia. ext., peau de tamis en nylon
Fabriqué en acier inox durable avec une peau de tamis en nylon.
202.46€ - 246.98€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Nylon |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765608
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0028 |
28 μm |
246.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11745598
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0112 |
112 μm |
202.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735588
|
Linker Industrietechnik™
552.050.881-0315 |
315 μm |
202.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en nylon
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
200 mm | |
Acier inoxydable | |
Nylon |