Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia. ext., peau de tamis en nylon
Fabriqué en acier inox durable avec une peau de tamis en nylon.
Marque:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0028
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg
Code produit. 11765608
  • 246.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
  • Structure en anneau an acier inox
  • Tissu / Peau de tamis en nylon
  • Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
Spécification
Nylon
Acier inoxydable
28 μm
28 μm
200 mm