Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. ext. x H), soudure douce
Fabriqué avec une soudure douce et un tissu de tamis en acier inox.
111.30€ - 179.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
Description | Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C |
Certifications/Conformité | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766687
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-021 |
56 μm |
157.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786707
|
Linker Industrietechnik™
552.050.221-045 |
450 μm |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10288550
|
Linker Industrietechnik™
552050222022 |
63 μm |
118.72€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10637731
|
Linker Industrietechnik™
552050222030 |
125 μm |
111.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10045100
|
Linker Industrietechnik™
552050222038 |
250 μm |
111.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796727
|
Linker Industrietechnik™
552.050.222-063 |
2,24 mm |
173.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Structure en anneau an acier inox
- Tissu / Peau de tamis en acier inox
- Soudure douce
- Résistant à la chaleur
- Disponible dans plusieurs dimensions de maille
Spécification
200 mm | |
Acier inoxydable | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Acier inoxydable | |
Résistance à la chaleur jusqu’à 170°C | |
Intérieure : 50 mm |