Learn More
HUBER Cuve en acier inox
Marque:  HUBER 6060
Code produit. 10676137
  • 4115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Construction similaire aux cuves de la page 173 du catalogue 2009, Intérieur et extérieur en acier inox, isolation 25mm, maxi +150°C, Les dimensions mentionnées ci-dessous sont internes
Spécification
Spécification
80 L
Réservoir
Acier inoxydable
Nom du produit
HUBER Cuve en acier inox > Volume : jusqu’à 80 L