Description
Nous réalisons votre cuve sur mesure• Cuve sur mesure
• Jusqu'à 50 l
Spécification
50 L | |
Réservoir | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HUBER Cuve en acier inox > Volume : jusqu’à 50 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu